Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Mikro
Toimittaja: DWK Life Sciences
432-1281EA 281 EUR
432-1281 432-1280
Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Mikro
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Kokonaan borosilikaattilasia. Suunniteltu hellävaraiseen hienonnukseen käsin. Muistuttaa kokonaan lasista valmistettua Potter-Elvehjem-yhdistelmää, mutta pienempi koko soveltuu erittäin tarkkaan työhön.
Suunniteltu hellävaraiseen hienonnukseen käsin. Muistuttaa kokonaan lasista valmistettua Potter-Elvehjem-yhdistelmää, mutta pienempi koko soveltuu erittäin tarkkaan työhön.
  • Huhmareessa säiliö ja kaatonokka
  • Survimen ja putken välys on 0,1-0,15 mm
  • Huhmareessa säiliö ja kaatonokka
  • Survimen ja putken välys on 0,1-0,15 mm
Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).
Sertifikaatit: Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).