Micro-tissue grinders with screw caps
Toimittaja: DWK Life Sciences
432-5002EA 691 EUR
432-5002
Micro-tissue grinders with screw caps
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft.
13-425 GPI thread finish, cap has open top and PTFE-faced silicone rubber liner.
Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).
Clearance between pestle and mortar: 0,05 to 0,15 mm