Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Dounce
Toimittaja: DWK Life Sciences
Dura-Grind®
432-5005EA 1790 EUR
432-5005 432-5006 432-5007
Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Dounce
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Wheaton Dura-Grind® stainless steel Dounce tissue grinders provide a rugged alternative to glass Dounce tissue grinders. Smooth pestle action requires less effort than glass tissue grinders. Precision machined  No. 316 stainless steel to low tolerance of 0,0124 mm.
  • Tasapohjainen huhmare pysyy tukevasti pystyssä
  • Survin ja huhmare toimitetaan yhtenä kokonaisuutena
  • Ei voida autoklavoida
Paino: 0,9 kg