Ominaispainomittari, yleiskäyttöiset
Toimittaja: Alla France
614-0009EA 48.6 EUR
614-0009 614-0038 614-0027 614-0026 614-0037 614-0029 614-0028 614-0039 614-0034 614-0023 614-0033 614-0025 614-0036 614-0035 614-0041 614-0030 614-0040 614-0032 614-0031
Ominaispainomittari, yleiskäyttöiset
Ominaispainomittarit
Hydrometers for low and high surface tension suitable for general purpose applications.
  • Kalibrointilämpötila 20 °C
  • Oikea lukema meniskin alapuolella