Ioniselektiivinen elektrodi (ISE)
Toimittaja: Mettler-Toledo
662-2802EA 1540 EUR
662-2802 662-2801 662-2800 662-2806 662-2805 662-2804 662-2807
Ioniselektiivinen elektrodi (ISE)
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet Ioniselektiiviset elektrodit, ISE
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
Tilaustiedot: Membraanipakkaukset saatavana erikseen.