Värjäysmaljat, Coplin
Toimittaja: DWK Life Sciences
720-0707EA 277 EUR
720-0707
Värjäysmaljat, Coplin
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Soda-kalkkilasi.
  • Aluslasit jatkuvat aukon yläpuolelle
  • Helppo käsitellä ilman pihtejä
  • Vakaa suorakulmainen jalusta
Tähän värjäysmaljaan sopii kymmenen tavallista 76×26 mm:n aluslasia, joissa on valkoinen polypropeeninen kierrekansi.