Objektilasien värjäysjärjestelmä on valmistettu asetaalimuovista.
- Maljat voidaan liittää löyhästi toisiinsa, jotta ne pysyvät samassa järjestyksessä, kun niitä siirretään
- Laaja vakaa jalusta lisää vakautta, kun taas sisäpuolessa on painauma reagenssimäärän vähentämiseksi
- Saatavissa viittä eri väriä, jotka ilmaisevat sisällön tai käyttötarkoituksen
Aluslasien värjäysjärjestelmässä on kaksi osaa: neliömäinen värjäysmalja ja 12-paikkainen aluslasien pystykelkka. Värjäysmalja on valmistettu kestävästä asetaalimuovista, ja se kestää useimpia värjäysaineita, esim. ksyleeniä ja alkoholia, muttei fenolia. Autoklavoitava malja soveltuu erityisvärjäykseen, jääleikkeille ja erityisprosesseihin.
Tilaustiedot: The staining jars and staining rack are sold separately, except for the assorted package (720-0791), which contains one jar of each colour (blue, green, pink, white, yellow) and a rack. The EasyDip aluminum holder is designed to hold six EasyDip slide staining jars. The EasyDip slide staining kit (SIMPM906-12AS) contains 6 jars (blue, green, pink, 2xwhite, yellow), an anodized aluminium rack, and one slide staining rack.