Tynnyrit, suuri suuaukko, UN-hyväksytyt, kierrekorkki
Toimittaja: CurTec
216-4233EA 126 EUR
216-4233 216-4225 216-2055 216-5803 216-5804 216-5805 216-5806 216-4226 216-5801 216-5802
Tynnyrit, suuri suuaukko, UN-hyväksytyt, kierrekorkki
Tynnyrit, tynnyrit, rummut
HDPE drums, with screw lid.
  • Water tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
  • Food grade
For storage and shipment of powders, pastes and liquids.