Hait: Veitset
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Tuoteluettelon nro: (RSGA181.099)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Tuoteluettelon nro: (233-1725)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel blade, plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel blade, plastic handle.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These ceramic laboratory knives have extremely hard blades which resist chemicals, fractures and corrosion.
Tuoteluettelon nro: (RSGA190.004)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (RSGA192.034)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (217-9693)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Metal blade, plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (223-0111)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Trapezoid blade, aluminium handle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (233-0187)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Steel blade, glass fibre reinforced plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWKN40BLU)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Carbon steel blade, handle made of zinc alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (233-0184)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Teräksinen terä, muovivarsi.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Sampling Systems
Kuvaus: Veitsi, SteriWare®, HDPE, Väri: valkoinen, Terä: 60 mm, Kokonaispituus: 160 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom