Hait: Etiketit, tarrat
Etiketeillä ja tarroilla tunnistetaan, varoitetaan, järjestellään tai annetaan ohjeita asioiden käsittetyyn lähes kaikissa työympäristöissä.  Valikoimistaa löytyy vaarallisten aineiden etiketit ja tarrat (GHS-merkit), vaaramerkinnät, esipainetut tarrat, kylmätyöskentelyyn sopivat tarrat (Cryogenic tai Cryo tarrat), koeputkitarrat. Puhdastiloihin tarkoitettuja puhdastilatarroja ja puhdastilaetikettejä on myös saatavilla. Lisäksi eri muotoisia ja kokoisia tarroja ja etikettejä, joihin voi itse tehdä omat merkinnät.
Etiketeillä ja tarroilla tunnistetaan, varoitetaan, järjestellään tai annetaan ohjeita asioiden käsittetyyn lähes kaikissa työympäristöissä. Valikoimistaa löytyy vaarallisten aineiden etiketit ja tarrat (GHS-merkit), vaaramerkinnät, esipainetut tarrat, kylmätyöskentelyyn sopivat tarrat (Cryogenic tai Cryo tarrat), koeputkitarrat. Puhdastiloihin tarkoitettuja puhdastilatarroja ja puhdastilaetikettejä on myös saatavilla. Lisäksi eri muotoisia ja kokoisia tarroja ja etikettejä, joihin voi itse tehdä omat merkinnät.
591  results were found
SearchResultCount:"591"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.00801.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling and packing o...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.08899.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä PE-kalvosta valmistetut tarrat ja niiden GHS-symbolit ovat kemiallisia aineita ja kemikaaliseoksia koskevien GHS-säädösten mukaisia. GHS-symbolit...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tarrat ja liima on suunniteltu kestämään lämpötiloja –196 to +121 °C. VWR®-tarrat sopivat ihanteellisesti kaikkeen kylmävarastointiin, ja niitä voidaa...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä etikettipistetelat on valmistettu kemiallisesti inertistä polyesteristä ainutlaatuisella liimalla, joka on muotoiltu pitämään kiinni laboratoriol...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Toimittaja: Brady
Kuvaus: GHS (Global Harmonised System) -järjestelmän vaatimusten mukaisesti kemikaalisäiliöihin on liitettävä tunnistustiedot, erityisesti uudet varoitussymbo...
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Vinyl cloth for general purpose identification.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Elintarvikkeiden kanssa käytettäväksi hyväksytty kontrollisinetti liimalla. Liiman lujuus on lähes yhtä voimakas kuin alkuperäisellä. Aivan kuten alku...
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the 'close-it' label allows adhesion to surfaces t...
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Kaikki merkit ovat voimassaolevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia.
Toimittaja: Brady
Kuvaus: These BradyJet J2000 SFID printer labels are used to produce eye-catching safety signs, tags, pipe markers and lean instruction labels to increase wor...
Tuoteluettelon nro: (BRDY309082)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: The RFID labels are designed for use on conical, bottles, test tubes, large tubes, and well plates in the laboratory, as well as pharmaceutical and he...
UOM: 1 * 1 rulla
Toimittaja: Brady
Kuvaus: The B-494 polyester label is a reliable sample identification and traceability solution.
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Static Dissipative Polyimide (B-718) withstands wave solder environments and multiple harsh washes for printed circuit board and electronic component ...
New Product
Tuoteluettelon nro: (BRDY312403)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: UHF RFID label for use on general laboratory identification on medical well plate, petri and cell culture dish.
UOM: 1 * 1 rulla
New Product
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 591
no targeter for Bottom