  • Kriteerit
    • In Stock (27)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Laboratoriotelineet ja nosturit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/21/18945321.jpg
Laboratorio telineet eli "jacks" ovat käteviä säädettäessä jonkin esineen tai laitteen korkeutta. Säätö tapahtuu manuaalisesti käsiruuvia pyörittämällä tai sähköisesti nappia painamalla. Joillekin malleille on saatavana lisävarusteena työkalu, jolla säätöruuvia voi kätevästi pyörittää.
Saatavana eri kokoja erikokoisille ja painoisille esineille.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laadukkaat, vakaat ja edulliset nostoalustat useisiin käyttötarkoituksiin. Jalustat on valmistettu mattapintaisesta, harjatusta, ruostumattomasta terä...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Alumiini, anodisoitu väritys. Ylätason keskellä on kierteinen reikä (M 10) tankojen kiinnitystä varten (alkaen tuotenumerosta 245-0006).
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Alumiini, anodisoitu keltainen/musta. Työtasojen korkeutta voidaan säätää, jolloin työkalut ja astiat voidaan asettaa laboratoriolaitteisiin tarkasti....
Toimittaja:  GRAUER RUDOLF
Kuvaus:   These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Ruostumatonta 18/10-terästä. Etäohjattava, moottoroitu laboratorioteline, soveltuu käytettäväksi vetokaapeissa
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10-stainless steel.
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 11
  1  2  Seuraava