Alumiini, anodisoitu keltainen/musta. Työtasojen korkeutta voidaan säätää, jolloin työkalut ja astiat voidaan asettaa laboratoriolaitteisiin tarkasti. Erittäin vakaa malli kaksoiskarajärjestelmän ansiosta.
- Saatavana pyörien kanssa tai ilman pyöriä, kiinteänä tai liikkuvana
- Kaksoiskarajärjestelmä takaa erinomaisen stabiliteetin
- Kestää myös painavia kuormia
- Korroosionkestävä ja vastuskykyinen useille kemikaaleille
- Kauko-ohjattava
Sähkömoottorimalleissa halutut ylä- ja alaraja-asennot voi säätää. Kun asento saavutetaan, nostoalusta pysähtyy automaattisesti. Nostoalustat sopivat myös toistuviin työvaiheisiin. Niitä voidaan etäohjata, ja niiden nopeutta voidaan säätää portaattomasti.