VWR®, Laboratory Jacks
Toimittaja: VWR
VWR®
245-0006EA 418 EUR
245-0006 245-0007 245-0008 245-0009 245-0004 245-0005
VWR®, Laboratory Jacks
Laboratoriotelineet ja nosturit
Alumiini, anodisoitu väritys. Ylätason keskellä on kierteinen reikä (M 10) tankojen kiinnitystä varten (alkaen tuotenumerosta 245-0006).
  • Työskentelykorkeuden säätäminen on vaivatonta
  • Erittäin vakaa
  • Poikkeuksellisen kestävä
  • Korroosionkestävä ja vastuskykyinen useille kemikaaleille