  • Kriteerit
    • In Stock (11)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Tikkaat ja porrasjakkara
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/24/18945324.jpg
Tikkaat ja porrasjakkarat auttavat pääsemään turvallisesti käsiksi korkealla oleviin tavaroihin. Tikkaat ja astinlaudat ovat välttämättömiä kaikissa tiloissa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (139-0426)
Toimittaja:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Taittotikkaat, kahva, tukevat kaiteet molemmilla puolilla, uritetut alumiiniaskelmat (205 x 360 mm), kokoontaitettava kannatin ja alust...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Step ladders made from aluminium.15 years of quality guaranteed.
Tuoteluettelon nro: (PALB2-LAD-NM)
Toimittaja:  Palbam
Kuvaus:   These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Yksipuoliset, uritetut askelmat (syvyys 80 mm), askelmat tukevasti kiinnitetty sivujalkoihin, liukumattomat nivello®-jalat. Kartiomainen rakenne ...
Toimittaja:  GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Taittotikkaat, kahva, tukevat kaiteet molemmilla puolilla, uritetut alumiiniaskelmat (205 x 360 mm).
Toimittaja:  Palbam
Kuvaus:   Stepladder, mobile in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups with cleanroom a...
Toimittaja:  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Kuvaus:   Tämä tukeva palli on valmistettu kierrätettävästä, UV-kestävästä polypropeenista ja pohjan rullien ansiosta sitä voidaan helposti liikutella. Rullat p...
Toimittaja:  WEDO WERNER DORSCH GMBH
Kuvaus:   Valmistettu vahvasta mattapintaisesta teräksestä. Liikkuvuus on erinomainen pohjan pyörien ansiosta. Pyörät painuvat sisään pallille astuttaessa, jote...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava