Hait: Maskit
Hygieniamaskit (suunsuojat) on yleensä valmistettu polypropyleenistä, kerroksia yhdestä kolmeen. Erilaisilla kiinnitysmekanismeilla, korvalenkilliset hygieniamaskit ja nauhoilla kiinnettävät hygieniamaskit. Suunsuojia lisäksi terveydenhuollon käyttöön sekä puhdastilamaskit (puhdastilasuunsuojat).
Hygieniamaskit (suunsuojat) on yleensä valmistettu polypropyleenistä, kerroksia yhdestä kolmeen. Erilaisilla kiinnitysmekanismeilla, korvalenkilliset hygieniamaskit ja nauhoilla kiinnettävät hygieniamaskit. Suunsuojia lisäksi terveydenhuollon käyttöön sekä puhdastilamaskit (puhdastilasuunsuojat).
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (76470-110)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Maximum cleanroom masks feature three ply construction for superior particle and bacterial filtration efficiency. These masks are latex-free.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (HOIT115688)
Toimittaja: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Kuvaus: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (113-0713)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nenäsillallinen hygieniamaski on valmistettu kaksinkertaisesta PP-kuitukankaasta.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (114-9101)
Toimittaja: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Kuvaus: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Kuvaus: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Tarjous
Toimittaja: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Kuvaus: Sterile cleanroom facemasks.
Toimittaja: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Kuvaus: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Tuoteluettelon nro: (113-8158)
Toimittaja: Nitritex
Kuvaus: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM: 1 * 1.000 Items
Tuoteluettelon nro: (113-9994)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom