Puolimaski, hiukkasia suodattava, 5000-sarja
Toimittaja: Honeywell Safety
5000 series
111-3562EA 72.6 EUR
111-3562 111-3563 111-3574 111-3552 111-3571 111-1275 111-3572 111-3556 111-3576 111-3570 DALL1005122 111-3546 111-3547 111-3569
Puolimaski, hiukkasia suodattava, 5000-sarja
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
FFP1D: keltainen, FFP2D: vihreä, FFP3D: oranssi, FFP1D-OV: ruskea, orgaaniset höyryt (FFP1D, FFP2D), FFP1D-AV: sininen, happamat kaasut ja höyryt (FFP1D, FFP2D).
Sertifikaatit: EN 149:2001