Puolimaski, hiukkasia suodattava, Classical- ja Comfort-sarja
Toimittaja: 3M
Comfort Classical
111-3001EA 41.5 EUR
111-3001 111-0100 111-0102 111-0101
Puolimaski, hiukkasia suodattava, Classical- ja Comfort-sarja
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
Kasvonaamion kupera muoto, jossa on kaksoishihna, vaahtomuovinen nenätiiviste ja alumiininen nenäpidike takaavat hyvän kasvojen tiiviyden useilla eri kokoisilla kasvoilla.
  • Kevyt, tehokas, miellyttävä ja hygieeninen hengityssuojain
  • Kestävä sisärakenne estää suojainta painumasta kasvoja vasten
  • Ei vaadi aikaa vieviä huoltoja
Sertifikaatit: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
Varoitus: *Yhdenkoon