Puolimaski, orgaanisia höyryjä, happokaasuja vastaan
Toimittaja: 3M
µPAGE®
111-0917EA 110 EUR
111-0917 111-8935 111-0031 111-8936 111-8938
Puolimaski, orgaanisia höyryjä, happokaasuja vastaan
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
Tämä sarja tarjoaa kevyen, tehokkaan, mukavan ja hygieenisen suojan pölyltä ja aerosolilta. Naamarit suojaavat myös orgaanisten höyryjen tai happamien kaasujen, kuten rikkidioksidin tai fluorivedyn, alhaisilta pitoisuuksilta (haittatasoilta), jotka alittavat työpaikan altistusrajan (WEL) (maskityypistä riippuen).
  • Kupera muotoilu, kaksoishihna, vaahtomuovinen nenäsuojus ja alumiininen nenäkappale takaavat sopivuuden kaikenmuotoisille kasvoille
  • Patentoitu 3M™ Cool Flow™ -venttiili malleihin 9914, 9922, 9926, 9928 ja 9936 sekä muodon säilyttävä kuori saatavana kaikkiin malleihin
  • Ei vaadi kallista tai aikaa vievää huoltoa
Sertifikaatit: EN 149:2001+A1:2009