Moottoroitu maski, powered air turbo -järjestelmä, Jupiter™
Toimittaja: 3M
Jupiter™
111-0240EA 1250 EUR
111-0240
Moottoroitu maski, powered air turbo -järjestelmä, Jupiter™
Hengityssuojaimet Hengityssuojajärjestelmät
Matalaprofiilinen, modulaarinen, sähkökäyttöinen ilmaa puhdistava hengityssuojain käytettäväksi QuickRelease (QRS) -kypärän kanssa. Laaja valikoima suodattimia kaasuille, höyryille ja hiukkasille, suodattimen kansi (helppo puhdistaa) vähentää pölyä ja estää kipinävaurioita.
  • Mukavat ja joustavat: liikkumisvapaus säilyy ahtaissakin tiloissa
  • Helppo käyttää ja huoltaa
  • Ergonominen vyö on mukava myös pitkäaikaisessa käytössä
  • Elektroninen hälytin varoittaa ääni- ja valomerkillä, kun ilmavirtaus tai akun varaus on alhainen
Jupiter™-perusmalliin sisältyy puhdistettava vyö, ilmavirtauksen osoitin ja kalibrointiputki.
Tilaustiedot: Versaflo™ S-Series -päähineet myydään erikseen.