Hengityssuojaimen suodatin, bajonettiliitin 6000-/7000-/7500-sarjan naamareihin
Toimittaja: 3M
111-0052EA 128 EUR
111-0052 111-8932 111-2196 111-0051 111-0054 111-2188 111-0053 MMMA6098UK 111-2189 MMMA6095 111-8930 111-0058 111-0244 111-8931 111-2191 111-2190 MMMA6092 111-2193 111-2192 111-2195 111-2194 111-0059 MMMA6054UK MMMA6051UK
Hengityssuojaimen suodatin, bajonettiliitin 6000-/7000-/7500-sarjan naamareihin
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Suojainten suodattimet
3M 6000 -sarjan kaasu-, höyry- ja hiukkasyhdistelmäsuodattimissa on bajonettityyppinen liitäntä, joka sopii kaikille puoliksi ja koko kasvoille tarkoitettuihin uudelleenkäytettäviin naamioihin. Nämä kevyet suodattimet tarjoavat tasapainoisen hengityksensuojauksen vaarallisille ympäristöille, ja ne on suunniteltu optimoimaan näkökenttä.
  • Protects against range of vapors, gases, and particulates
  • Combines protection with comfort and balance
  • Designed to optimize the field of vision
  • Lightweight with low breathing resistance
  • Bayonet-style connection fits a wide range of 3M reusable masks
  • Twist and click for a quick and easy fit
Simply choose the filter type that’s suitable for specific individual needs and requirements. They’re compatible with a range of reusable half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They can be clicked into place quickly and easily, and can be used with any half and full-face 3M reusable masks that feature a bayonet-style connection.
Note, filter models 6098 and 6099 are not suitable for use with half mask respirators.
Tilaustiedot: 3M filters 6098 and 6099 are not suitable for use with half mask respirators.