Mittalasit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
612-4014EA 39.8 EUR
612-4014 612-4013 612-4016 612-4015 612-4010 612-4012 612-4011 612-4018 612-4017
Mittalasit, Nalgene®
Mittalasit Measuring Cylinders
Läpinäkyvä PMP, korkea malli, voidaan autoklavoida, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön ja tyhjennyksen mukaan 20 °C:ssa, vettä hylkivään pintaan ei synny tuloksen lukemista häiritsevää meniskiä
  • Valettu asteikko ja sininen, kuusikulmainen PP-jalusta, vakaa, suuri kaatonokka, miltei särkymätön
  • Voidaan autoklavoida, mutta autoklavointi vaikuttaa tarkkuuteen
Sertifikaatit: ASTM luokka B E1272 ja ISO 6706