Sekoitumittalasi, SILBERBRAND ETERNA
Toimittaja: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-5044EA 119 EUR
612-5044 612-5038 612-5043 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042
Sekoitumittalasi, SILBERBRAND ETERNA
Mittalasit Measuring Cylinders
Boro 3.3, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen lasijalka, PP-tulppa (tuotteissa nro 612-5043 ja 612-5044 kahdeksankulmainen PE-tulppa)
  • Ruskeat asteikkoviivat ETERNA
* Korkeus ilman tulppaa
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788