Mittalasit
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-3032EA 21.4 EUR
612-3032 612-3034 612-3035 612-3027 612-3033 612-3030 612-3031 612-3036 612-3028 612-3029
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
DURAN®-lasia, korkea malli, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (In)
  • Kuusikulmainen lasijalusta, kaatonokka
  • Ruskea asteikko
* DIN:in lisäksi
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788