Mittalasit
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-3079EA 60.1 EUR
612-3079 612-3078 612-3075 612-3074 612-3077 612-3076 612-3073
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikaattilasi, korkea muoto, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (In)
  • Irrotettava HDPE-jalusta ja suojakaulus, kaatonokka
  • Lyhyet asteikkoviivat, sininen asteikko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788