Mittalasit
Toimittaja: VITLAB
612-2423EA 18 EUR
612-2423 612-2414 612-3748 612-2415 612-2422 612-2418 612-3749 612-2416 612-2400 612-2419 612-2417 612-2420
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
SAN tai PP, läpinäkyvä, lyhyet, luokka B.
  • Kaatonokka, pyöreä jalusta ja valettu asteikko
  • SAN-malleja ei voida autoklavoida
  • PP-mallit voidaan autoklavoida