Mittalasit
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-1392EA 69.7 EUR
612-1392 612-1390 612-1387 612-1391 612-1395 612-1385 612-1389 612-1386 612-1388
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
DURAN®-lasia, korkea malli, luokka A.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In), säädöstenmukaisuus sertifioitu (DE-M -merkintä), päivätty erätunnus Internetissä (www.hirschmannlab.de)
  • Kuusikulmainen lasijalusta, kaatonokka
  • Kokonaisyksiköiden kohdalla koko mittalasin kiertävä rengas, ruskea asteikko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788