Sekoitusmittalasi
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-3085EA 112 EUR
612-3085 612-3082 612-3080 612-3087 612-3081 612-3083 612-3086 612-3084
Sekoitusmittalasi
Mittalasit Measuring Cylinders
DURAN®-lasia, PE-tulppa, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen lasijalusta, NS-hios
  • Asteikkomerkit kokonaisyksiköiden kohdalla, sininen asteikko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788