Mittalasit
Toimittaja: Kartell
Kartell
612-4061EA 9.8 EUR
612-4061 612-4063 612-4065 612-4060 612-4064 612-4066 612-4062 612-4067
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
PP, läpinäkyvä, korkea malli.
  • Kaatonokka, viisikulmainen jalusta ja sininen, valettu asteikko
  • Voidaan autoklavoida +121 °C:ssa, kestää jopa +100 °C:n lämpötilan jatkuvassa käytössä