Mittalasit, SILBERBRAND ETERNA
Toimittaja: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-5003EA 30.6 EUR
612-5003 612-5014 612-5004 612-5012 612-5002 612-5013 612-5011 612-5000 612-4218
Mittalasit, SILBERBRAND ETERNA
Mittalasit Measuring Cylinders
Borosilikaattilasi 3.3, korkea muoto, luokka B.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788.