Mittalasit
Toimittaja: Brand
PLASTIBRAND®
612-4361EA 13.2 EUR
612-4361 612-4644 612-4359 612-4643 612-4645 612-4641 612-4360 612-4362 612-4365 612-4646 612-4642 612-4648 612-4358 612-4647 612-4363 612-4364
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
PP, erittäin kirkas, korkea malli, luokka B.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In)
  • Painettu tai kohokuvioitu sininen asteikko
  • Altistuminen korkeintaan +80 °C:n lämpötilalle ei aiheuta tarkkuuden raja-arvojen pysyvää ylittymistä. Asteikkomerkit säilyvät parhaiten, kun puhdistus suoritetaan alle +60 °C:ssa.
Sertifikaatit: DIN 12 681 / ISO 6706