Mittalasit, SILBERBRAND ETERNA
Toimittaja: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-5098EA 23.8 EUR
612-5098 612-5116 612-5097 612-5115 612-5099 612-5100 612-5117 612-5096
Mittalasit, SILBERBRAND ETERNA
Mittalasit Measuring Cylinders
Boro 3.3, matala malli, luokka B
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen jalka, kaatonokka
  • Merkinnät ja tekstit painettu ruskealla ETERNA-värillä, lyhyet asteikkomerkit
Sertifikaatit: DIN  EN ISO 4788