Sekoitusmittalasi
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
612-1530EA 164 EUR
612-1530 612-1528 612-1529 612-1525 612-3095 612-1526 612-1527 612-1531
Sekoitusmittalasi
Mittalasit Measuring Cylinders
DURAN®, borosilikaattilasi, PE-tulpalla, luokka A.
  • Kalibroitu sisällön mukaan (TC, In), säädöstenmukaisuus sertifioitu (DE-M -merkintä), päivätty erätunnus Internetissä (www.hirschmannlab.de)
  • Kuusikulmainen lasijalusta, NS-hios
  • Asteikkomerkit kokonaisyksiköiden kohdalla, sininen asteikko
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788