Mittalasit
Toimittaja: Kartell
612-4001EA 7.6 EUR
612-4001 612-4006 612-4004 612-4007 612-4003 612-4000 612-4002 612-4005
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
Läpinäkyvä PMP (TPX®), matala malli, voidaan autoklavoida.
  • Kaatonokka, pyöreä jalusta ja valkoinen, valettu asteikko
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Kestää enintään 170 °C:n lämpötiloja