Mittalasit
Toimittaja: Kartell
612-0936EA 5.9 EUR
612-0936 612-0942 612-0937 612-0939 612-0940 612-0941 612-0943 612-0938
Mittalasit
Mittalasit Measuring Cylinders
PP, erittäin hyvin läpinäkyvä, korkea malli.
  • Kaatonokka, ja vakaan pystyasennon takaava viisikulmainen jalusta
  • Vettä hylkivät seinämät estävät meniskin muodostumisen, erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Kestävä, kohokuvioitu asteikko
Sertifikaatit: ISO 6706, BS 5404