Kuoppalevyt, immunologiaan, 384-kuoppaiset, MaxiSorp™, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
735-0114EA 370 EUR
735-0114 735-0036 735-0035
Kuoppalevyt, immunologiaan, 384-kuoppaiset, MaxiSorp™, Nunc™
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, sertifioitu MaxiSorp™-pintakäsittely, matala malli. Saatavana kirkkaat levyt kolorimetrisiin analyyseihin ja näytteiden säilytykseen, valkoiset levyt luminesenssianalyyseihin ja mustat levyt fluoresenssianalyyseihin.
  • Vie yhtä paljon tilaa kuin vakiomallinen 96-kuoppainen levy
  • Valkoiset ja mustat levyt minimoivat ristikontaminaatioriskin
  • Neliskulmaiset, pyöristetyt kuopat estävät imeytymisen
  • Litteä pohja optiseen lukuun
  • Yhteensopiva automaattisten lukijoiden ja nesteenkäsittelyjärjestelmien kanssa
Työtilavuus: 10 - 100 µl/kuoppa.