HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner bio-one
MICROLON® 200 MICROLON® 600
738-0009EA 84.3 EUR
738-0009 391-3390 738-0008 738-0005 738-0017 738-0004 738-0015 GREI655001-000 738-0167 738-0032 736-0227 738-0033
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Kristallinkirkas PS, ilman kantta. Näihin ELISA-menetelmille sopiviin levyihin on saatavana tehokkaasti sitovat pinnat, jotka sitovat tehokkaammin polaarisia proteiineja (MICROLON® 600), tai kohtalaisesti sitovat pinnat, jotka ovat hydrofobisempia ja soveltuvat siksi paremmin ei-polaarisille proteiineille ja peptideille (MICROLON® 200).
  • Saatavana useita kuoppaprofiilivaihtoehtoja: U-pohja, V-pohja, F-pohja (vakio), F-pohja (hormikuoppa) tai puolikoko.
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta eikä pyrogeeneja