HTS-mikrolevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, UV Star®
Toimittaja: Greiner bio-one
UV Star®
736-0153EA 1210 EUR
736-0153 GREI655809_40 736-0231 738-0513
HTS-mikrolevyt, 96- ja 384-kuoppaiset, UV Star®
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
  • Kirkas levy, jossa µClear®-pohja
  • Optinen ikkuna 230 nm:iin, soveltuu nukleiinihappomäärityksiin aallonpituudella 260 nm/280 nm ja proteiinipitoisuuden mittauksiin aallonpituudella 280 nm
Vakiomalliset PS-kuoppalevyt soveltuvat vain osittain UV-aallonpituusalueen mittauksiin, sillä PS absorboi UV-säteilyä, etenkin lyhyen aallonpituuden alueella (<320 nm). COC -muovista valmistetuilla µClear®-kuoppalevyillä on paljon pienemmät tausta-arvot, ja niitä voidaan käyttää aallonpituuteen 340 nm asti. µClear®-prosessitekniikalla voidaan valmistaa levyjä, joiden valonläpäisevyysalue ulottuu 230 nm:iin asti. Nukleiinihappo- ja proteiinipitoisuuksien määrityksessä aallonpituudella 260 nm tai 280 nm ilman taustahäiriötä UV-Star®-mikrolevyt ovat ihanteellinen vaihtoehto kvartsilasilevyille tai kyveteille.
Toimitustiedot: Supplied without lids.