Terasaki -levyt, HLA määrityksiin
Toimittaja: Greiner bio-one
391-3612EA 322 EUR
391-3612 737-3506 738-0029 738-0030 391-3611 738-0052
Terasaki -levyt, HLA määrityksiin
Kuoppalevyt Mikrolevyt immunologiaan
PS, soluviljelykäsitelty pinta, kannellinen. Terasaki -levyt soveltuvat kaikkiin sovelluksiin, jossa vaaditaan HLA-antigeenien serologista määritystä.
  • Valittavissa 60- tai 72-kuoppaiset levyt
  • Kuopan tilavuus 10 µl