Kuoppalevyt, lasipohjaiset, SensoPlate™
Toimittaja: Greiner bio-one
SensoPlate™ SensoPlate™ Plus
738-0504EA 1890 EUR
738-0504 738-0105 GREI655891_16 738-0027 738-0104 738-0031 GREI655896_16
Kuoppalevyt, lasipohjaiset, SensoPlate™
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Pohja erittäin kirkasta borosilikaattilasia (valotie 175 ±15 µm) ja kehys mustaa polystyreeniä.
  • Saatavana kaikki kuoppalukumäärät: 24, 96, 384 ja 1 536 kuoppaa
  • SBS-vakiokoko
  • SensoPlate™ Plus on hyvä valinta tehoseulontaan
  • Eivät sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta tai pyrogeenejä
Lasipohjaiset SensoPlate™-kuoppalevyt on tarkoitettu fluoresenssispektroskopiaan. Lasinen pohja mahdollistaa läpäisymittaukset yli 350 nm:n aallonpituusalueella. Soveltuu myös konfokaalimikroskopiaan. 175 µm paksu lasipohja vastaa vakiomallisten peitinlasien valotietä. SensoPlate™-levyjä on saatavana steriileinä ja kannellisina, mutta niiden soveltuvuus soluviljelyyn on testattava ennen käyttöä.
Lasipohjaiset SensoPlate™ Plus -kuoppalevyt on tarkoitettu optiseen käyttöön tehoseulonnassa. Kuoppien muotoilu mahdollistaa häiriöttömät mittaukset ja mikroskooppitarkastelun koko kuoppalevyn pohjan alueelta.