HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI651204_100EA 198 EUR
GREI651204_100 GREI650204_100 738-0026 736-0116 GREI650206_100 738-0011 GREI650205_100 GREI651203_100 GREI655203_100 736-0117 738-0006 GREI655206_100 736-0122 GREI655204_100 736-0118 736-0121 GREI655205_100 738-0007 GREI651206_100 GREI651205_100 GREI651261_100 GREI650203_100
HTS-mikrolevyt, 96-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Polypropeenia, ei kudosviljelykäsitelty, ei kantta. Nämä kuoppalevyt soveltuvat DNA:n tai RNA:n sekä aktiivisten proteiinen että diagnostisten potilasnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen. Saatavana on sekä steriileitä ja steriloimattomia versioita. Levyissä on joko pyöreät, kartiomaiset tai tasapohjaiset kuopat.
  • Yhtenäiset ulkomitat, kuoppien etäisyys 9 mm
  • Aakkosnumeeriset kuoppamerkinnät
  • Hyvä kemikaalin- ja lämmönkestävyys (–196...+121 °C)
  • Voidaan sulkea sulkijakalvolla, kuumentamalla tai CapMat-sulkijamatolla
  • Eivät sisällä RNaasia tai DNaasia