HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner bio-one
Small Volume™
GREI784261_100EA 1240 EUR
GREI784261_100 738-0509 738-0064 736-0152 738-0500 736-0150
HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PP, ilman kantta.
  • Hyvä kemikaalin- ja lämmönkestävyys (–196...+121 °C)
  • Vakiomallisissa levyissä on joko tasa- tai V-pohjaiset kuopat
  • Small Volume™ -kuoppalevyjen kuopat ovat tasapohjaisia. Niiden kartiomainen, nelikulmainen malli tekee pipetoinnista tarkkaa ja vähentää kuollutta tilavuutta
  • Saatavana värittömänä, mustana ja valkoisena