HTS-mikrolevyt, 1536-kuoppaiset
Toimittaja: Greiner bio-one
LUMITRAC™ 600 FLUOTRAC™ µClear® MICROLON® 600 LUMITRAC™ 200
738-0084EA 2350 EUR
738-0084 738-0070 392-0138 738-0080 738-0069 738-0078 738-0067 738-0089 738-0068 738-0079 738-0077
HTS-mikrolevyt, 1536-kuoppaiset
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS, ilman kantta. Nämä levyt ovat ihanteellisia suuritehoisiin seulontasovelluksiin, ja niitä on saatavana kirkkaana pohjana (kirkas PS) ja mustana tai valkoisena LUMITRAC™- tai FLUOTRAC™-laatuisena.
  • HiBase-versiot on tarkoitettu luettavaksi ylhäältä, µClear® LoBase -levyt puolestaan alhaalta päin
  • Läpinäkymättömillä pohjilla varustetuissa levyissä on joko hyvin sitova (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 tai FLUOTRAC™ 600) tai kohtalaisesti sitova (LUMITRAC™ 200 tai FLUOTRAC™ 200) pinta
  • Pyöristetyissä nelikulmaisissa kuopissa käyttötilavuus on kuten neliökuopissa (3...10 µl), mutta näytteiden kuoppiin jäämistä ja kuplanmuodostusta on vähemmän kuten pyöreissä kuopissa
  • Eivät sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta tai pyrogeenejä
Käyttötilavuus: 3...10 µl