- Koti
- Kuoppalevyt
- Inserttilevyt
- Kuoppalevyt, angiogeneesijärjestelmä, Corning®, BioCoat™
Kuoppalevyt, angiogeneesijärjestelmä, Corning®, BioCoat™
Toimittaja: Corning
Corning® BioCoat™
Corning®
734-1019EA
4370
EUR
734-1019
734-1021
392-2504
734-1023
734-1022
Kuoppalevyt, angiogeneesijärjestelmä, Corning®, BioCoat™
Kuoppalevyt
Inserttilevyt
Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmät helpottavat eri yhdisteiden vaikutuksen tutkimista endoteelisolujen invaasioon, migraatioon ja tubulogeneesiin. Tällaisilla standardoiduilla analyyseilla on saatu entistä selkeämpi käsitys angiogeneesin molekyylimekanismeista, ja ne ovat yksinkertaistaneet solupohjaisten analyysien käyttöä anti- ja proangiogeenisten yhdisteiden seulonnassa.
- Soluperusteinen, standardoitu analyysimenetelmä verisuonten kasvun avainvaiheiden tutkimukseen
- Lisää käsittelynopeutta ja kapasiteettia seulontaan sopivilla malleilla ja tiedonkeruumahdollisuuksilla
- Mahdollistaa ihmisen napanuoran verisuonen endoteelisolujen esivalinnan endoteelisolujen migraatiotutkimuskäyttöön
Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmä: endoteelisolujen invaasio
Endoteelisolujen invaasion arviointiin käyttämällä reaaliaikaista fluoresenssidetektiota yksinkertaisella ja toistettavalla metodilla.
Järjestelmä koostuu 24-kuoppaisista inserttitelineistä, jotka sisältävät huokoskoon 3,0 μm fluoresenssia estävän Corning® Matrigel® -matriisilla päällystetyn Corning® FluoroBlok™ -PET-membraanin. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäviksi.
Endoteelisolujen invaasion arviointiin käyttämällä reaaliaikaista fluoresenssidetektiota yksinkertaisella ja toistettavalla metodilla.
Järjestelmä koostuu 24-kuoppaisista inserttitelineistä, jotka sisältävät huokoskoon 3,0 μm fluoresenssia estävän Corning® Matrigel® -matriisilla päällystetyn Corning® FluoroBlok™ -PET-membraanin. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäviksi.
Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmä: endoteelisolujen migraatio
Kvantitatiivinen ja toistettava in vitro -mallijärjestelmä, jolla voidaan tutkia kokelasyhdisteiden vaikutuksia endoteelisolujen migraatioon.
Järjestelmä koostuu 24- tai 96-kuoppaisista inserttitelineistä, jotka sisältävät huokoskoon 3,0 μm fluoresenssia estävän ihmisen fibronektiinillä päällystetyn Corning® FluoroBlok™ -PET-membraanin. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäväksi.
Kvantitatiivinen ja toistettava in vitro -mallijärjestelmä, jolla voidaan tutkia kokelasyhdisteiden vaikutuksia endoteelisolujen migraatioon.
Järjestelmä koostuu 24- tai 96-kuoppaisista inserttitelineistä, jotka sisältävät huokoskoon 3,0 μm fluoresenssia estävän ihmisen fibronektiinillä päällystetyn Corning® FluoroBlok™ -PET-membraanin. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäväksi.
Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmä: endoteelisolujen jaokkeiden muodostuminen
Optimoitu järjestelmä yhdisteiden seulontaan, jotka moduloivat endoteelisolujen tubulogeneesiä. Järjestelmän avulla säästetään aikaa ja saadaan parempi toistettavuus.
Järjestelmä koostuu 96-kuoppaisista mustista levyistä, joissa on kirkas pohja ja jotka on päällystetty yhtenäisellä Corning® Matrigel® -matriisilla. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäviksi.
Optimoitu järjestelmä yhdisteiden seulontaan, jotka moduloivat endoteelisolujen tubulogeneesiä. Järjestelmän avulla säästetään aikaa ja saadaan parempi toistettavuus.
Järjestelmä koostuu 96-kuoppaisista mustista levyistä, joissa on kirkas pohja ja jotka on päällystetty yhtenäisellä Corning® Matrigel® -matriisilla. Toimitetaan pakattuina ja käyttövalmiina Falcon® -kuoppalevyjen kanssa käytettäviksi.
Ihmisen napalaskimon Corning®-endoteelisolut
Ihmisen napanuoran verisuonen Corning®-endoteelisolut (HUVEC-2) ovat peräisin yksittäisiltä luovuttajilta ja ne on kryosäilötty toisen siirrostuksen jälkeen. HUVEC-2-solut on esi-valikoitu kestävän migratorisen vasteen varmistamiseksi angiogeenisille tekijöille, kuten VEGF:lle ja FBS:lle. Yksittäisten luovuttajien primaarisia HUVEC-2-soluja voidaan käyttää yhdessä Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmien kanssa, jolloin saadaan relevantteja mallijärjestelmiä angiogeneesin (esimerkiksi kardiovaskulaarisen, vaskulaarisen ja haavan paranemisen angiogeneesi) sekä syovän tutkimiseen. Ihmisen napanuoran verisuonen Corning®-endoteelisolut soveltuvat käytettäväksi Corning® BioCoat™ -endoteelisolujen migraatioanalyyseissa ja niitä voidaan käyttää myös Corning® BioCoat™ -endoteelisolujen invaasioanalyyseissa sekä endoteelisoluputken muodostusanalyyseissa.
Ihmisen napanuoran verisuonen Corning®-endoteelisolut (HUVEC-2) ovat peräisin yksittäisiltä luovuttajilta ja ne on kryosäilötty toisen siirrostuksen jälkeen. HUVEC-2-solut on esi-valikoitu kestävän migratorisen vasteen varmistamiseksi angiogeenisille tekijöille, kuten VEGF:lle ja FBS:lle. Yksittäisten luovuttajien primaarisia HUVEC-2-soluja voidaan käyttää yhdessä Corning® BioCoat™ -angiogeneesijärjestelmien kanssa, jolloin saadaan relevantteja mallijärjestelmiä angiogeneesin (esimerkiksi kardiovaskulaarisen, vaskulaarisen ja haavan paranemisen angiogeneesi) sekä syovän tutkimiseen. Ihmisen napanuoran verisuonen Corning®-endoteelisolut soveltuvat käytettäväksi Corning® BioCoat™ -endoteelisolujen migraatioanalyyseissa ja niitä voidaan käyttää myös Corning® BioCoat™ -endoteelisolujen invaasioanalyyseissa sekä endoteelisoluputken muodostusanalyyseissa.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin