Kuoppalevyt, soluviljelyinsertit monikuoppalevyille, ThinCert™
Toimittaja: Greiner bio-one
ThinCert™
392-0133EA 405 EUR
392-0133 392-0131 392-0043 392-0054 392-0055 392-0132 392-0044 392-0037 392-0128 392-0129 392-0041 392-0052 392-0042 392-0053 392-0130 392-0050 392-0040 392-0051
Kuoppalevyt, soluviljelyinsertit monikuoppalevyille, ThinCert™
Kuoppalevyt Inserttilevyt
Kirkas PS-kotelo PET-kapillaarihuokoskalvolla, soluviljelypintakäsitelty, steriili. Yhdistämällä kuusi erilaista kalvospesifikaatiota (huokoskoko ja tiheys) geometrialtaan 6-, 12- ja 24-kuoppaisille levyille sopivat ThinCert™-soluviljelyinsertit soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien kuljetus-, eritys- ja diffuusiotutkimukset, migraatiokokeet, sytotoksisuustestit. , yhteisviljelmät, TEER-mittaukset sekä primäärisoluviljelmä.
  • Fysikaalinen pintakäsittely optimoi solujen kiinnittymisen ja kasvun
  • Insertin kiinnityksen muotoilu varmistaa, että insertin ja kuopan pohjan välissä on aina rako, mikä ehkäisee alemmassa lokerossa kasvavien solujen vaurioitumista
  • Erotuspalat estävät kapillaari-imun kuopan sivun ja ThinCert™-kotelon välillä, mikä takaa, että aineiden vaihto lokeroiden välillä voi tapahtua vain membraanin huokosten läpi.
  • Pipetointia on helpotettu itsenousevalla muotoilulla: insertti liukuu helposti ylöspäin, kun pipetti työnnetään alempaan lokeroon, ja liukuu sitten takaisin alkuperäiseen asentoonsa, kun pipetti on vedetty pois.
  • Lovetut reunat mahdollistavat matalammat pipetointikulmat, mikä vähentää kontaminaation riskiä, mahdollistaa vapaamman liikkumisen pipetoinnin aikana ja parantaa kaasujen vaihtoa viljelyn aikana
ThinCert™-soluviljelyinsertit ovat yhteensopivia CELLSTAR®-monikuoppalevyjen kanssa, ja ne on pakattu valmiiksi vaaditun levymäärän mukaan. Levyt ja insertit ovat sertifioidusti RNaasi-, DNaasi- ja ihmis-DNA-vapaita eivätkä sisällä pyrogeeneja tai sytotoksiineja.