Soluviljelymaljat, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLSTAR®
391-3205EA 272 EUR
391-3205 391-3225 391-3236 391-3210 392-0370
Soluviljelymaljat, CELLSTAR®
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
PS, soluviljelmällä käsitelty, steriili. Saatavana useilla eri mitoilla ja kasvualueilla. 57 cm² ja 143 cm² astioissa on erittäin korkea profiili, korkeus 20 mm. Kaikki astiat ovat sertifioituja, joissa ei ole RNaasi-, DNaasi- ja ihmisen DNA:ta, eivätkä ne ole pyrogeenisiä ja sytotoksisia.
  • Fysikaalinen soluviljelykäsittely solujen kiinnittymisen parantamiseksi
  • Tuuletusnystyt takaavat tehokkaan kaasujen vaihdon
  • Helppo pinota