Soluviljelylevyt, kollageeni I -päällystetty, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
MicroWell™ Nunclon™Δ
734-1185EA 958 EUR
734-1185 735-0226 734-1183 734-1187
Soluviljelylevyt, kollageeni I -päällystetty, Nunc™
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, käyttövalmiit levyt on esipäällystetty kollageeni I:llä, kansi.
  • Jokaisen erän yhdenmukainen kasvupinta takaa varman suorituskyvyn
  • Laadukas pinta edistää solujen kiinnittymistä, kasvua ja erilaistumista seerumia sisältävissä ja sisältämättömissä aineissa
  • Pysyy vakaana huonelämpötilassa
L×P: 128×86 mm.