Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96-kuoppaiset, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLSTAR®
392-0021EA 273 EUR
392-0021 392-0225 GREI655185_240 GREI650185_60 GREI650185_240 392-0026 392-0018 392-0019 391-3325 392-0283 392-0284 392-0020
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 96-kuoppaiset, CELLSTAR®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, soluviljelmällä käsitelty, steriili. Soluviljelmällä käsiteltyjä levyjä on saatavana pyöreäpohjaisilla (U), kartiomaisilla (V) tai tasapohjaisilla (F) kaivoilla. Kaikki levyt ovat sertifioituja RNaasi-, DNaasi- ja ihmisen DNA-vapaita, ne eivät ole pyrogeenisiä ja sytotoksisia.
  • U-pohjaisissa levyissä ei ole teräviä kulmia, joten niillä pipetointi on helppoa ja siistiä
  • V-pohjaisilla levyillä pipetointi on tarkkaa
  • F-pohjaisten levyjen optiikka on erinomainen ja käyttötilavuus suurempi
  • F-pohjaisten levyjen kuoppien kohollaan olevat reunat ehkäisevät ristikontaminaatiota
  • Kannet on muotoiltu niin, että haihtuminen on mahdollisimman vähäistä
Väri: Täpinäkyvä
Mukana tiivistysrenkaat.