Soluviljelylevyt, kollageeni I -pinnoitetut, CELLCOAT®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLCOAT®
737-0081EA 810 EUR
737-0081 392-0278 392-0136 392-0029 392-0030 392-0272
Soluviljelylevyt, kollageeni I -pinnoitetut, CELLCOAT®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, päällystetty rotan hännän kollageenilla tyyppi I. Kollageeni tyyppi I on solunulkoinen matriisiproteiini, joka in vivo vaikuttaa muun muassa adheesioon, migraatioon ja proliferaatioon. Monet muutoin vaikeasti viljeltävät solut kiinnittyvät tyypin I kollageeniin ja osoittavat positiivista kasvukäyttäytymistä. Tietyillä solulinjoilla tyypin I kollageenilla on myös vaikutusta erilaistumiseen ja morfologiaan.
  • Edistää solujen kiinnittymistä, lisääntymistä ja kasvua: endoteelisolut, hepatosyytit, lihassolut, feokromosytoomasolut (PC12) sekä muut solutyypit
  • Soveltuu soluviljelyyn ilman seerumia tai pienemmillä seerumimäärillä
  • Laadunvalvontatestien mukaan edistää ihmisen fibrosarkoomasolujen kiinnittymistä ja lisääntymistä
Shelf life: 24 months at room temperature