Soluviljelyastiat, polylysiini -pinnoitetut, CELLCOAT®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLCOAT®
392-0045EA 713 EUR
392-0045 392-0134 392-0277 737-0080 392-0027 392-0038 392-0039 392-0028 392-0135 738-0014 738-0012 738-0013 737-0078 737-0079 392-0282
Soluviljelyastiat, polylysiini -pinnoitetut, CELLCOAT®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, päällystetty polylysiinillä. Poly-D-lysiini (PDL) ja poly-L-lysiini (PLL) ovat synteettisiä molekyylejä, joita käytetään parantamaan eri solutyyppien kiinnittymistä polystyreenipintoihin. Yksittäisten solulinjojen viljelytehokkuutta voidaan parantaa, erityisesti käytettäessä seerumitonta tai pelkistettyä elatusainetta tai kun suoritetaan kokeita, kuten transfektioita. Koska PDL on synteettinen, se ei sisällä muiden proteiinien kantamia epäpuhtauksia.
  • Edistää solujen kiinnittymistä, lisääntymistä ja kasvua: transfektoidut solulinjat (esim. HEK-293, PC12, L929, tietyt 3T3-solulinjat), hermosolulinjat, primaariset hermosolut sekä gliasolut
  • Soveltuu soluviljelyyn ilman seerumia tai alhaisilla seerumikonsentraatioilla
  • Laadunvalvontatestien mukaan edistää RCG-solujen kiinnittymistä (rotan pikkuaivojen hermosolut)
Molekyylipaino: PDL 75...150 kD; PLL 30...70 kD
Shelf life: 24 months at room temperature