Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 384-kuoppaiset, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLSTAR®
736-0235EA 577 EUR
736-0235 GREI781091ORG 392-0311 738-0053 738-0061 GREI781090_120 738-0058 738-0062 738-0059 738-0060 738-0063
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, 384-kuoppaiset, CELLSTAR®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset Standardilevyt
Polystyreeniä, soluviljelykäsitelty, steriili. Kaikki levyt on sertifioitu: ne eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä tai sytotoksiineja.
  • Erinomaisen optiikkansa ansiosta tasapohjaiset (F) kuopat soveltuvat mikroskooppikäyttöön
  • Kirkaspohjaisissa levyissä on pigmentoidut seinämät ja läpinäkyvä ohutkalvopohja, joten ne soveltuvat fluoresenssi- ja luminesenssimittauksiin
  • Kansi mahdollistaa kaasujen vaihdon, mutta pitää haihtumisen vahäisenä
Väri: normaalipohjaisia levyjä saatavana värittöminä, mustina ja valkoisina; µClear®-pohjaisia levyjä (optinen pohja) saatavana mustina ja valkoisina